安全性情報
1235933
USP
エンタカポン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-シアノ-N,N-ジエチル-3-(3,4-ジヒドロキ-5-ニトロフェニル)プロペンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15N3O5
CAS番号:
分子量:
305.29
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
entacapone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/b10-5+
InChI Key
JRURYQJSLYLRLN-BJMVGYQFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Entacapone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Entacapone Tablets
生物化学的/生理学的作用
エンタカポンはカテコール-O-メチルトランスフェラーゼ(COMT)阻害剤です。パーキンソン病の治療においてはL-DOPAと共に投与されて、COMTがL-DOPAを血液脳関門を透過できない物質へ変換するのを阻害します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
1235933-200MG:
1235933-150MG:
試験成績書(COA)