Merck
1283460
USP
Fosinopril Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(4S)-4-Cyclohexyl-1-[2-[(R)-[(1S)- 1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline sodium salt, (4S)-4-Cyclohexyl-1-[(R)-[(S)-1-hydroxypropoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl-L-proline propionate (ester) sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H43NNaO7P
分子量:
571.62
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fosinopril
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fosinopril Related Compound F USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​