Merck
1283404
USP
ホシノプリル ナトリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(2S,4S)-4-シクロヘキシル-1-(2-{[2-メチル-1-(プロパノイルオキシ)プロポキシ](4-フェニルブチル)ホスホリル}アセチル)ピロリジン-2-カルボン酸, Acecor, Eosinopril, Monopril, SQ 28555, Secorvas, Staril, ホシノプリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H45NO7P · Na
CAS番号:
分子量:
585.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fosinopril
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C([O-])[C@H]1N(C(CP(CCCCC2=CC=CC=C2)(O[C@@H](C(C)C)OC(CC)=O)=O)=O)C[C@H](C3CCCCC3)C1.[Na+]
InChI
1S/C30H46NO7P.Na/c1-4-28(33)37-30(22(2)3)38-39(36,18-12-11-15-23-13-7-5-8-14-23)21-27(32)31-20-25(19-26(31)29(34)35)24-16-9-6-10-17-24;/h5,7-8,13-14,22,24-26,30H,4,6,9-12,15-21H2,1-3H3,(H,34,35);/q;+1/p-1/t25-,26+,30+,39?;/m1./s1
InChI Key
TVTJZMHAIQQZTL-TXDYNIFHSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fosinopril sodium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Fosinopril Sodium Tablets
  • Fosinopril Sodium and Hydrochlorothiazide Tablets
生物化学的/生理学的作用
ホシノプリルは、アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害剤です。ホシノプリルは、ペプチド輸送体PEPT2の活性を阻害することも知られています。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1283404-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
K E Kristensen et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 96(6), 713-722 (2014-09-16)
Clopidogrel is an oral antiplatelet prodrug, the majority of which is hydrolyzed to an inactive metabolite by hepatic carboxylesterase 1 (CES1). Most angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) are also metabolized by this enzyme. We examined the effects of ACEIs on clopidogrel