アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to off-white
溶解性
H2O: >20 mg/mL
オーガナイザー
Bristol-Myers Squibb
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C([O-])[C@H]1N(C(CP(CCCCC2=CC=CC=C2)(O[C@@H](C(C)C)OC(CC)=O)=O)=O)C[C@H](C3CCCCC3)C1.[Na+]
InChI
1S/C30H46NO7P.Na/c1-4-28(33)37-30(22(2)3)38-39(36,18-12-11-15-23-13-7-5-8-14-23)21-27(32)31-20-25(19-26(31)29(34)35)24-16-9-6-10-17-24;/h5,7-8,13-14,22,24-26,30H,4,6,9-12,15-21H2,1-3H3,(H,34,35);/q;+1/p-1/t25-,26+,30+,39?;/m1./s1
InChI Key
TVTJZMHAIQQZTL-TXDYNIFHSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
F1308-VAR:
F1308-25MG:
F1308-5MG:
F1308-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox