1287653
USP
Gadoteridol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetato(3-)-N1,N4,N7,N10,O1,O4,O7)gadolinium, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic acid monogadolinium salt, Des(2-hydroxypropyl) gadoteridol
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
gadoteridol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Gd+3].[N-]1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/C14H25N4O6.Gd/c19-12(20)9-16-3-1-15-2-4-17(10-13(21)22)6-8-18(7-5-16)11-14(23)24;/h1-11H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);/q-1;+3/p-3
InChI Key
VXYQJCHCLZZIRW-UHFFFAOYSA-K
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
1287653-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)