安全性情報
1295775
USP
Glyceryl monocaprylocaprate, Type I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
C8-10 mono- and diglycerides
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
glyceryl monocaprylocaprate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Glyceryl monocaprylocaprate, Type I USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Glyceryl Mono and Dicaprylocaprate
  • Glyceryl Monocaprylocaprate
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
377.6 °F - Non-equilibrium method
引火点(℃)
192 °C - Non-equilibrium method
適用法令
Jan Code
1295775-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3