安全性情報
1344644
USP
Iohexol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-Amino-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, 5-Amino-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18I3N3O6
CAS番号:
分子量:
705.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
iohexol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)NCC(O)CO)I)N
InChI
1S/C14H18I3N3O6/c15-9-7(13(25)19-1-5(23)3-21)10(16)12(18)11(17)8(9)14(26)20-2-6(24)4-22/h5-6,21-24H,1-4,18H2,(H,19,25)(H,20,26)
InChI Key
KAEGSAWWVYMWIQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Iohexol Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Iodixanol
  • Iohexol
  • Ioversol
  • Ioversol Injection
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1344644-50MG:4548173366715
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)