Merck
1443908
USP
ミルリノン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,6-ジヒドロ-2-メチル-6-オキソ-(3,4′-ビピリジン)-5-カルボニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9N3O
CAS番号:
分子量:
211.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
milrinone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H9N3O/c1-8-11(9-2-4-14-5-3-9)6-10(7-13)12(16)15-8/h2-6H,1H3,(H,15,16)
InChI Key
PZRHRDRVRGEVNW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PDE3A(5139)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Milrinone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Milrinone Lactate Injection
生物化学的/生理学的作用
ホスホジエステラ-ゼタイプIII阻害剤です。cAMP特異的で、cGMPも阻害できます。強力な強心薬、陽性変力性の血管拡張薬です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
1443908-500MG:4548173357010
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)