安全性情報
1353102
USP
Diluted Isosorbide Mononitrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate in lactose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
isosorbide
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Diluted Isosorbide Mononitrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Isosorbide Mononitrate Extended-Release Tablets
  • Isosorbide Mononitrate Tablets
  • Isosorbide Dinitrate Extended-Release Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1353102-750MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)