安全性情報
I0775020
Isosorbide 2-nitrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9NO6
CAS番号:
分子量:
191.14
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
isosorbide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[N+](=O)([O-])O[C@@H]1[C@H]2OC[C@H]([C@H]2OC1)O
InChI
1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI Key
YWXYYJSYQOXTPL-JGWLITMVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Isosorbide 2-nitrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
I0775020-50MG:
I0775020-1EA:
I0775020:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
M G Bogaert
Cardiovascular drugs and therapy, 8(5), 693-699 (1994-10-01)
The pharmacokinetics of organic nitrates are discussed with emphasis on the possible clinical relevance. For glyceryl trinitrate, the measurement of plasma concentrations is very difficult. Its pharmacokinetics are unusual, with a very rapid disappearance from plasma, and large intraindividual and
T B Tzeng et al.
Journal of chromatography, 571(1-2), 109-120 (1991-11-15)
A specific, sensitive and precise capillary gas chromatographic method using electron-capture detection was developed for the determination of four isomeric vasodilating organic mononitrates, viz. L-isoidide mononitrate (L-IIMN), isosorbide-2-mononitrate (IS-2-MN), isomannide mononitrate (IMMN) and isosorbide-5-mononitrate (IS-5-MN), in rat plasma. With a
R Atanassova et al.
Archives internationales de pharmacodynamie et de therapie, 312, 104-109 (1991-07-01)
The effects of isosorbide-5-mononitrate (IS-5-MN) and isosorbide-2-mononitrate (IS-2-MN) on vascular smooth muscle tone and on cyclic nucleotide levels were studied in isolated dog aorta. The effects of the mononitrates were compared with that of the relatively well-studied vasorelaxing agent sodium
Y Gomita et al.
Japanese journal of pharmacology, 51(1), 132-135 (1989-09-01)
The influence of emotional stress on the pharmacokinetics of isosorbide dinitrate (ISDN) administered s.c. to rats was studied. The plasma level of ISDN in emotionally stressed (ES) rats was the same as that in non-stressed control rats. However, the levels
R De Caterina et al.
American heart journal, 119(4), 855-862 (1990-04-01)
Isosorbide monitrates (IS-2-MN and IS-5-MN), hepatic metabolites of isosorbide dinitrate, inhibit platelet function in vitro very differently, with IS-2-MN being much more potent than IS-5-MN. To assess their antiplatelet properties in vivo and to compare time and dosage requirements, we