APIファミリー
oxacillin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)c3c(C)onc3-c4ccccc4)C([O-])=O
InChI
1S/C19H19N3O5S.Na.H2O/c1-9-11(12(21-27-9)10-7-5-4-6-8-10)15(23)20-13-16(24)22-14(18(25)26)19(2,3)28-17(13)22;;/h4-8,13-14,17H,1-3H3,(H,20,23)(H,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
InChI Key
ZVIYWUUZWWBNMB-VICXVTCVSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1481000-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Journal of medical microbiology, 63(Pt 5), 721-728 (2014-02-14)
Propionibacterium acnes and Staphylococcus epidermidis are normal skin inhabitants that are frequently isolated from lesions caused by acne, and these micro-organisms are considered to contribute to the inflammation of acne. In the present study, we examined the antimicrobial susceptibilities and