APIファミリー
oxaliplatin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C6H12N2.2NO3.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;2*2-1(3)4;/h5-8H,1-4H2;;;/q-2;2*-1;+4
InChI Key
IXGZKDPDRONRDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は、薬局方に収載され明示されるように提供されます。SDS及び製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。
更なる情報及びサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
更なる情報及びサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
アナリシスノート
これらの製品は、試験およびアッセイにのみ使用できます。ヒト又は動物への投与を目的としたものではありません。また何らかの疾病の診断や治療・治癒に使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1481226-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック