Merck
1068004
USP
ベタメタゾン 21-ホスファート 二ナトリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Betamethasone 21-phosphate disodium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H28FNa2O8P
CAS番号:
分子量:
516.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
betamethasone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-;;/m0../s1
InChI Key
PLCQGRYPOISRTQ-LWCNAHDDSA-L
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Betamethasone sodium phosphate Related Compound reference standard suitable for use in specified USP compendial quality tests and assays.
Also used to prepare standard and system suitability solution during the assay and identification by using liquid chromatography in conjunction with UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
  • Dexamethasone Sodium Phosphate
  • Betamethasone Sodium Phosphate and Betamethasone Acetate Injectable Suspension
  • Betamethasone Sodium Phosphate
  • Betamethasone Sodium Phosphate Injection
診断上の意義
ベタメタゾンは、抗炎症性や免疫抑制能を有するコルチコステロイドであり、特に水分保持が良好でない場合に使用されます。湿疹などによるそう痒を処置する塗薬、軟膏、ローションやジェルとして適用されています。コルチコステロイドは胎性肺の成熟を促進し、早産児における頭蓋内出血の発生とそれによる死亡率を低下させます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver,Kidney,Endocrine system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1068004-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Betamethasone Sodium Phosphate Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 551-551 (2018)
Dexamethasone Sodium Phosphate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(4), 1292-1292 (2020)
Betamethasone Sodium Phosphate and Betamethasone Acetate Injectable Suspension
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(5), 551-551 (2018)
Betamethasone Sodium Phosphate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 30(4), 549-549 (2020)
Betamethasone sodium phosphate.
Nursing times, 100(49), 43-43 (2005-01-06)