1510936
USP
Perindopril Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-[(2-Methylpropoxy)carbonyl]butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid tert-butylamine salt, (2S,3aS,7aS)-1-{(S)-2-[(S)-1-Isopropoxy-1-oxopentan-2-ylamino]propanoyl}octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid tert-butylamine salt
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
perindopril
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N1([C@@H]2[C@H](C[C@H]1C(=O)O)CCCC2)C(=O)[C@@H](N[C@@H](CCC)C(=O)OC(C)C)C
InChI
1S/C20H34N2O5/c1-5-8-15(20(26)27-12(2)3)21-13(4)18(23)22-16-10-7-6-9-14(16)11-17(22)19(24)25/h12-17,21H,5-11H2,1-4H3,(H,24,25)/t13-,14-,15-,16-,17-/m0/s1
InChI Key
CEIYXTQJLBUCRQ-WOYTXXSLSA-N
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)