Merck
1533002
USP
(R)-(−)-フェニレフリン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(R)-(−)-1-(3-ヒドロキシフェニル)-2-メチルアミノエタノール 塩酸塩, (R)-(−)-3-ヒドロキシ-α-(メチルアミノメチル)ベンジルアルコール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH(CH2NHCH3)OH·HCl
CAS番号:
分子量:
203.67
Beilstein:
4158948
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
phenylephrine
メーカー/製品名
USP
mp
143-145 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI Key
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Phenylephrine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Phenylephrine Hydrochloride Injection
  • Phenylephrine Hydrochloride Tablets
  • Phenylephrine Hydrochloride Nasal Solution
  • Phenylephrine Hydrochloride Nasal Jelly
  • Promethazine and Phenylephrine Hydrochloride Oral Solution
  • Antipyrine, Benzocaine, and Phenylephrine Hydrochloride Otic Solution
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1533002-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phenylephrine Hydrochloride Nasal Jelly
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 3518-3518 (2013)
Phenylephrine Hydrochloride Ophthalmic Solution
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(1), 3519-3519 (2019)
Promethazine and Phenylephrine Hydrochloride and Codeine Phosphate Oral Solution
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(6), 3724-3724 (2014)
Phenylephrine Hydrochloride Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(5), 3520-3520 (2021)
Phenylephrine Hydrochloride
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(2), 3515-3515 (2020)