Merck
1585017
USP
ピラジンカルボン酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Pyrazinecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4N2O2
CAS番号:
分子量:
124.10
Beilstein:
112305
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
pyrazinamide
包装
pkg of 25 mg
メーカー/製品名
USP
mp
222-225 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecules)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H,8,9)
InChI Key
NIPZZXUFJPQHNH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Pyrazinamide Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Pyrazinamide
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1585017-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)