Merck
1605056
USP
RoflumilastRelated Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12F2O4
CAS番号:
分子量:
258.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
roflumilast
包装
pkg of 50 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)OC1=CC=C(C=C1OCC2CC2)C(O)=O
InChI
1S/C12H12F2O4/c13-12(14)18-9-4-3-8(11(15)16)5-10(9)17-6-7-1-2-7/h3-5,7,12H,1-2,6H2,(H,15,16)
InChI Key
IGFDIFLMMLWKKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1605056-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)