安全性情報
1605023
USP
Roflumilast Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)-4-hydroxybenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14Cl2N2O3
分子量:
353.20
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
roflumilast
包装
pkg of 30 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Roflumilast Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Roflumilast
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1605023-30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)