APIファミリー
terazosin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(C1OCCC1)N(CC2)CCN2C(N=C3O)=NC4=C3C=C(OC)C(OC)=C4
InChI
1S/C19H24N4O5/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)20-19(21-17(12)24)23-7-5-22(6-8-23)18(25)14-4-3-9-28-14/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H,20,21,24)
InChI Key
SOPCVLMNPKFJKQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Terazosin Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Terazosin Hydrochloride
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1643474-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)