安全性情報
1667574
USP
Tiotropium bromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(1R,2R,4S,5S,7s)-7-(2-Hydroxy-2,2-di(thiophen-2-yl)acetoxy)-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo [3.3.1.02,4]nonan-9-ium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22BrNO4S2
CAS番号:
分子量:
472.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
tiotropium
フォーム
neat
包装
pkg of 10 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[s]1c(ccc1)C(O)(c5[s]ccc5)C(=O)OC2C[C@@H]3[N+]([C@@H]([C@H]4O[C@H]43)C2)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C19H22NO4S2.BrH/c1-20(2)12-9-11(10-13(20)17-16(12)24-17)23-18(21)19(22,14-5-3-7-25-14)15-6-4-8-26-15;/h3-8,11-13,16-17,22H,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t11?,12-,13+,16-,17+;
InChI Key
DQHNAVOVODVIMG-RGECMCKFSA-M
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Tiotropium bromide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1667574-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)