Merck
1671006
USP
トルナフタート
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
メチル-(3-メチルフェニル)カルバモチオ酸 O-2-ナフチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17NOS
CAS番号:
分子量:
307.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tolnaftate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
InChI
1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
InChI Key
FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Tolnaftate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Tolnaftate Cream
  • Tolnaftate Gel
  • Tolnaftate Topical Aerosol®
  • Tolnaftate Topical Powder
  • Tolnaftate Topical Solution
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
法的情報
Aerosol is a registered trademark of Cytec Technology Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1671006-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anja Grabke et al.
Phytopathology, 104(4), 396-402 (2013-10-26)
Gray mold, caused by the fungal pathogen Botrytis cinerea, is one of the most destructive diseases of strawberry. Control of the disease in commercial fields is largely dependent on the application of fungicides, including the dicarboximide iprodione. Single-spore isolates were