Merck
1686386
USP
Gly-Gly-Gly
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
グリシル-グリシル-グリシン, トリグリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CONHCH2CONHCH2COOH
CAS番号:
分子量:
189.17
Beilstein:
1711130
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
triglycine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H11N3O4/c7-1-4(10)8-2-5(11)9-3-6(12)13/h1-3,7H2,(H,8,10)(H,9,11)(H,12,13)
InChI Key
XKUKSGPZAADMRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Gly-Gly-Gly
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Alosetron Hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Alosetron Tablets
生物化学的/生理学的作用
ビューレット反応による再現性のある血清タンパク質測定とアミノトリぺプチダーゼのアッセイに使用される基質。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1686386-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Gly-Gly
SAFC
G0674
Gly-Gly
Gly-Gly BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99%
Sigma-Aldrich
G3915
Gly-Gly
Glycine
United States Pharmacopeia, 45(1), 2134-2134 (2021)