フォトリアクター
フォトリアクターは、一貫して再現性のある光レドックス触媒反応を行うためのオールインワンプラットフォームを提供します。それぞれのフォトリアクターは、光源と冷却システムから構成されており、反応物と生成物の安定性を維持します。
私たちのフォトリアクターは、さまざまな波長範囲でスクリーニングからスケールアップまでの光化学反応を行うための多目的かつ効率的な手段を提供し、さらに複数の光触媒反応を並行して行えるオプションもあります。
- SynLED Parallel Photoreactor 2.0 – 次世代並行光レドックス合成
- LightOx PhotoReact 365 Photoreactor – 光化学的反応と光生物学的反応
- Penn PhD PhotoReactor M2 – 温度、光強度、ファン速度、攪拌などのパラメータをユーザーが設定
また、すべての光レドックス化学的ニーズに対応するために、アクリジニウム、イリジウム、ルテニウム触媒、可視光金属錯体光レドックス触媒、無金属有機触媒などの幅広い光触媒のラインナップもご覧ください。
Products
LightOx PhotoReact 365 Photoreactor
ベンチトップ型LightOx PhotoReact 365 Photoreactorは、安定した直接UV光を用いて光化学的反応と光生物学的反応を触媒します。センサーによってモニタリングされる光強度、エネルギー送達速度および時間は完全にコントロール可能であり、迅速に再現可能な結果が得られます。本フォトリアクターは、標準サイズのマルチウェルプレートまたは95 mmシャーレで使用できます。
Penn PhD Photoreactor M2
Penn PhD Photoreactorは、完全な光レドックス触媒反応リアクターです。 このベンチトップ型のリアクターは、可変式LED光源(365~450 nm)、機械的撹拌、冷却装置を備えています。 本リアクターは、gc、4、8、20、40 mLなど、さまざまなバイアルサイズに対応しています。
関連製品資料
- Brochure: Illuminated Synthesis
Photoredox catalysis and photoreactors enable reproducibility in your research.
- User Guide: Photoredox Catalysis
Photoredox Catalysis desk reference and user’s guide.
- Article: Visible-light Photoredox Catalysis
Photoredox chemistry is a powerful tool in organic synthesis. Find the right photoreactor for your experiment.
- Article: Nicewicz Photoredox Catalysts for Anti-Markovnikov Alkene Hydrofunctionalization
Explore our portfolio of photoexcitable acridinium salts to facilitate olefin hydrofunctionalization with complete anti-Markovnikov selectivity.
- Article: Reducing Organic Photoredox Catalysts for Visible Light-Driven Polymer and Small Molecule Synthesis
Learn more about our phenoxazine and dihydrophenazine organic photoredox catalysts for photoredox catalysis.
- Article: Scale-Up Guide: Photocatalysis Reaction
Read up on our general guidelines for scaling up photocatalysis reactions with our SynLed Parallel and Penn PhD photoreactors.
- Article: Photoredox Iridium Catalyst for Single Electron Transfer (SET) Cross-Coupling
Browse our selection of novel catalysts developed in collaboration with the Gary Molander Group for high-yielding SET reactions.
- Aldrichimica Acta 51.2
Read about the resurgence of electrochemical redox reactions in organic synthesis, conjunctive reagents in cross-coupling, and more in this issue.
- Aldrichimica Acta 52.1
Explore sustainable alternatives to precious-metal-based photoredox catalysts and titanium salalen catalysts in this issue.
- Aldrichimica Acta 54.1
Take a deep dive into preparative batch-type electrosynthesis, reductive electrosynthesis, and emerging trends in organic electrocatalysis.
関連ウェビナー
有機合成および巨大分子合成における光レドックス触媒の基本と応用について学ぶための示唆に富んだウェビナーをご覧ください。