Merck
ホーム製品医薬品・バイオ医薬品製造クロマトグラフィーバイオプロセシング用クロマトグラフィーシステム
バイオプロセシング用クロマトグラフィーシステム
Mobius® Chrom 20システム、臨床とプロセススケールのシングルユースプロセス用
シングルユースとマルチユースのクロマトグラフィーシステムは、お客様の貴重な分子の分離精製を成功させるために非常に重要な要素です。パイロットスケールから生産スケールまで、私たちのシステムは、お客様に必要なプロセシング柔軟性と共に安定で一貫した性能を発揮できるように設計されています。また、他にはないアプリケーションやバリデーションのサポートに裏付けられた、クロマトグラフィーのレジンとメンブレンの比類ないポートフォリオも提供しています。このような製品を提供することにより、生産性とプロセス効率の向上を目的としたお客様の取組みを支援し続けます。お客様のクロマトグラフィー工程に適した製品をみつけるために、メルクの専門家がお手伝いすることもできます。
セクションの概要
Mobius® Multi Column Captureシステム
Mobius® マルチカラムキャプチャーシステム
Mobius® マルチカラムキャプチャーシステムは、閉鎖系の連続キャプチャークロマトグラフィーを実行する、全自動化されたシングルユースソリューションです。本システムは、カラム負荷量、フィードタンク負荷量の変更、レジン性能のモニタリングに基づいて、プロセスパラメータをリアルタイムで管理します。インラインダイリューションと直観的なソフトウウェアに加えて、3つのカラムを備えたシステムで、フェドバッチまたは灌流培養プロセスにおけるキャプチャーステップを完全にコントロールすることができます。Mobius® マルチカラムキャプチャーシステムは、50 L~2000 Lのバイオリアクター容量に適しています。マルチカラムクロマトグラフィーの詳細はこちら
Mobius® Chrom 20システム、臨床とプロセススケールのシングルユースプロセス用
Mobius® Chromシステム
Mobius® Chromシステムは柔軟性のある自動シングルユースクロマトグラフィーシステムで、臨床スケールと生産スケールでのmAb、ワクチン、血漿、および治療用タンパク質の一貫した信頼性のある分離と精製を実現します。革新的なシングルユースフローパスにより汚染リスクが軽減され、クロマトグラフィーのあらゆる課題に自信を持って取り組むことができます。このシステムは、0.1~20 L/minの流量で50~2,000 Lのプロセスに最適な操作柔軟性を提供し、生産スケールで5:1のターンダウン比と、強化されたアイソクラティックおよびリニアグラジェントの精度が得られます。シングルユースフローパスにより、機能的モードまたは完全閉鎖モードで操作する柔軟性が提供されます。
CoPrime® システム:バイオ医薬品製造とcGMPプロセススケール業務のための全自動システム
CoPrime®バイオクロマトグラフィーシステム
CoPrime® バイオクロマトグラフィーシステムは、モノクローナル抗体、ワクチン、血漿、および治療用タンパク質の最適な分離と精製を達成するために設計されています。システムは迅速なスケールアップに対応しており、パイロットスケールとプロセススケールに最適です。CoPrime®システムは、50年にわたるプロセス知識とエンジニアリング専門知識に基づいており、仕様に応じた設定が可能な使いやすいプロセススケールの精製ソリューションとなっています。CoPrime® BサイズとCサイズでは、グラジェント精度と精製再現性を高めるために流量範囲が拡張され、性能が最適化されています。CoPrime® サイズCでは、より大きなスケールに対応しており、CoPrime® Bから直接スケールアップが可能です。
関連製品資料
1 / 2 ページ
関連ウェビナー
黄色い背景に、ピンク色の長方形の横に単純な人物像が表示したラップトップのデジタルイラスト。
Effective Implementation of Multi-Column Chromatography
マルチカラムクロマトグラフィーは、複数のカラムに連続負荷し、溶出、再生、平衡化を繰り返すバイオプロセス技術です。
黄色い背景に、ピンク色の長方形の横に単純な人物像が表示したラップトップのデジタルイラスト。
Membrane Chromatography Solutions for Single-use, Intensified mAb Purification
mAb精製強化のために生産性の高い真のシングルユースクロマトグラフィープラットフォームとして使用される新しいプロテインAアフィニティメンブレンの利点。
黄色い背景に、ピンク色の長方形の横に単純な人物像が表示したラップトップのデジタルイラスト。
フロースルーフロンタルクロマトグラフィーによるmAb凝集体の除去のための新しいCEXレジン
mAb凝集体の除去を目的としたCEXフロースルーフロンタルクロマトグラフィーと、凝集体の除去に影響を及ぼす条件。
黄色い背景に、ピンク色の長方形の横に単純な人物像が表示したラップトップのデジタルイラスト。
Custom Affinity Chromatography for Vaccine Purification:A New PD Paradigm
ワクチン精製のためのカスタムアフィニティクロマトグラフィー技術の概要。