戻る
2-デオキシ-D-グルコース
ニックネーム:
2-デオキシ-D-アラビノヘキソース, 2-Deoxy-D-glucose
実験式(ヒル表記法):
C
6
H
12
O
5
CAS番号:
154-17-6
分子量:
164.16
Products
製品区分
carbohydrates (3)
monosaccharides (3)
ブランド
Millipore (1)
Sigma-Aldrich (3)
Supelco (1)
由来生物
色
分子量
メーカー
融点(℃)
物理的形状
製品ライン
純度
研究分野
品質レベル
アプリケーション
光学異性体
技法
製品の絞り込み
Showing 1-5 of 5
比較する
製品番号
詳細
価格
D8375
2-デオキシ-D-グルコース,
≥98% (GC), crystalline
表示
価格を表示
D6134
2-デオキシ-D-グルコース,
≥99% (GC), crystalline
表示
価格を表示
D3179
2-デオキシ-D-グルコース,
≥98% (GC), BioXtra
表示
価格を表示
25972-M
2-デオキシ-D-グルコース,
Non-metabolizable derivative of glucose that can be carried by the glucose carrier in human erythrocytes. An indirect inhibitor of hexokinase. Reported to reduce the incidence of doxorubicin-induced apoptosis.
表示
価格を表示
PHR9231
2-デオキシ-D-グルコース,
certified reference material,
Trace
CERT
®
, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland