戻る
ラウンドクリスタルウィンドウ
Products
出荷
即日発送 (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (18)
直径(mm)
技法
製品の絞り込み
Showing 1-18 of 18
比較する
製品番号
詳細
価格
Z123595
ラウンドクリスタルウィンドウ,
NaCl, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
表示
価格を表示
Z123609
ラウンドクリスタルウィンドウ,
KBr, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
表示
価格を表示
Z267724
ラウンドクリスタルウィンドウ,
NaCl, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
表示
価格を表示
Z267562
ラウンドクリスタルウィンドウ,
CaF
2
, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
表示
価格を表示
Z805289
ラウンドクリスタルウィンドウ,
KBr, diam. × thickness 20 mm × 2 mm
表示
価格を表示
Z267635
ラウンドクリスタルウィンドウ,
KBr, diam. × thickness 25 mm × 5 mm
表示
価格を表示
Z805165
ラウンドクリスタルウィンドウ,
NaCl, diam. × thickness 22 mm × 4 mm
表示
価格を表示
Z267627
ラウンドクリスタルウィンドウ,
KBr, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
表示
価格を表示
Z267813
ラウンドクリスタルウィンドウ,
ZnSe, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
表示
価格を表示
Z267732
ラウンドクリスタルウィンドウ,
NaCl, diam. × thickness 25 mm × 5 mm
表示
価格を表示
Z267805
ラウンドクリスタルウィンドウ,
ZnSe, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
表示
価格を表示
Z267694
ラウンドクリスタルウィンドウ,
KRS-5, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
表示
価格を表示
Z123633
ラウンドクリスタルウィンドウ,
ZnS (Irtran-2), diam. × thickness 25 mm × 2 mm
表示
価格を表示
Z804622
ラウンドクリスタルウィンドウ,
CaF
2
, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
表示
価格を表示
Z267686
ラウンドクリスタルウィンドウ,
KRS-5, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
表示
価格を表示
Z267791
ラウンドクリスタルウィンドウ,
ZnSe, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
表示
価格を表示
Z267651
ラウンドクリスタルウィンドウ,
KBr, diam. × thickness 49 mm × 6 mm
表示
価格を表示
Z267643
ラウンドクリスタルウィンドウ,
KBr, diam. × thickness 38 mm × 6 mm