Merck
Z267562
Sigma-Aldrich
ラウンドクリスタルウィンドウ
CaF2, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
CaF2
テクニック
IR spectroscopy: suitable
直径×厚み
25 mm × 2 mm
透過率
77,000-111,000 (wavenumbers (cm-1))
屈折率
n/D 1.42 (at 2 μm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A strong crystal; resists most acids and alkalis; withstands high-pressure; insoluble in water; no fog.
カットされ研磨された高品質のクリスタルウィンドウ。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)