Merck
57343-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 75 μm
別名:
Carboxen/PDMS SPME ファイバーアセンブリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
NACRES:
NB.21
product name
SPMEファイバー・アセンブリカルボキセン/ポリジメチルシロキサン(CAR/PDMS), df 75 μm(CAR/PDMS, needle size 23 ga, for use with autosampler
物質
fused silica fiber
plain black hub
品質水準
ニードルサイズ
23 ga
包装
pkg of 3 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
CAR/PDMS coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガスおよび低分子量化合物用(分子量30~225)
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。これは固相マイクロ抽出(SPME)テクノロジー製品です。SPMEは溶媒を使用しない抽出技術であり、SPMEファイバーは再利用可能で廃棄物の発生が可能な限り少ないため、SPMEはサンプル前処理用のより環境に配慮した技術の1つです。したがって、「廃棄物抑制」および「安全性の高い溶媒と補助剤」に適合しています。詳細はこちらをクリックしてください。
脚注
SPMEファイバーアセンブリは、カタログ番号57907-Uにあるようにニチノール(NIT)コアと共に入手でき、繊維の再現性の強化、繊維耐久性の改善、方法の一貫性を得るための選択性維持、分析の安定性を確保するためのコア不活性が得られます。 詳細については、SigmaAldrich.com/NITSPMEをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
57343-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Phytochemical Characterization of Rhus coriaria L. Extracts by Headspace Solid-Phase Micro Extraction Gas Chromatography, Comprehensive Two-Dimensional Liquid Chromatography, and Antioxidant Activity Evaluation
Arena K, et al.
Molecules (Basel), 27(5), 1727-1727 (2022)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)