Merck
2637525
Supelco
インレットライナー、ダイレクトタイプ (SPME) 、 ストレートタイプ
pkg of 25 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
包装
pkg of 25 ea
L × 外径 × 内径
78.5 mm × 6.5 mm × 0.75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャピラリーインジェクションポート用の不活性化(シラン処理)ガラスインレットライナー。
  • Agilent (5890, 6890, and 7890)にお使いいただけます。
  • Finnigan(9001GCQ)にお使いただけます。
  • Varian(CP-117 Injector)にお使いいただけます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)