Merck
2637501
Supelco
インレットライナー、ダイレクトタイプ (SPME) 、 ストレートタイプ
pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
包装
pkg of 1 ea
L × 外径 × 内径
78.5 mm × 6.5 mm × 0.75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このライナーは注入口の2番目に最も重要な部分です。これは基本的にセプタムとカラムの間のガラス管である注入システムのセンターピースで、そこでサンプルが気化してガス相に送られます。スプリット/スプリットレス注入によって、サンプルサイズが小さい場合に非常に有利である迅速なサンプル導入と気化が可能となります。スプリットおよびスプリットレスの両方の注入モードが同じ注入口に対して実行されますが、スプリットレス注入がカラム中へのサンプルの完全導入に関与するのに対して、スプリット注入の場合はサンプルが注入口で分割される結果サンプルの一部だけがカラムに導入されるというような明白な差異があります。
キャピラリーインジェクションポート用の不活性化(シラン処理)ガラスインレットライナー。
  • Agilent (5890, 6890, and 7890)にお使いいただけます。
  • Finnigan(9001GCQ)にお使いただけます。
  • Varian(CP-117 Injector)にお使いいただけます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
2637501:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ratnasekhar Ch et al.
Food chemistry, 334, 127553-127553 (2020-07-21)
Rice is one of the most important cereals for human nutrition and is a basic staple food for half of the global population. The assessment of rice geographical origins in terms of its authenticity is of great interest to protect
Fire Debris Analysis.
Stauffer E
Science, 249-252 (2007)
資料
HS-SPME with Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber allows low MW analyte detection in light-exposed milk plastics.
光にさらされた牛乳にオフフレーバーが生成されないようにするバリアとして使用する各種プラスチックを、新しいCarboxen™/PDMSコーティングされたNitinolファイバーを用いたHS-SPMEで調べた後、低MW被分析物質を検出可能なGC-MSで分析しました。<1 ng/>L.
Study demonstrates SPME of BPA from an energy drink using an overcoated PDMS/DVB fiber, followed by GC/MS/MS analysis.
Pesticide analysis, SPME Fiber, supelco spme fiber, direct immersion spme, pesticide analysis methods, pesticide analysis by gc-ms, DI-SPME, overcoated SPME, overcoated fibers, soy milk analysis
すべて表示
プロトコル
テルペン類は植物由来の精油中に存在し、多くの場合、植物またはその精油に特徴的な香りを発します。SPMEは、これらの野草および農作物中のテルペン/テルペノイドプロファイルを分析するための便利で効率的、かつ自動化が容易な試料前処理技術です。
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
Overcoated SPME fiber enables low-level BPA analysis in food via SPME-GC-MS/MS, meeting tighter migration limit regulations.
SPME enables rapid, sensitive GC/MS analysis of residual solvents in hemp extract, ensuring accuracy and efficiency.