Merck
2633905
Supelco
インレットライナー、(SPME用、ダイレクト)、直線デザイン
pkg of 5 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115719
詳細
SPME/Splitless for 17A with SPL-17 injector
包装
pkg of 5 ea
L × 外径 × 内径
95 mm × 5.0 mm × 0.75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャピラリー注入ポート用の不活性化(シラン化)されたガラス製入口の裏張り。
  • Shimadzu(17A)[SPL-17注入器]に適合します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)