物質
KBr
テクニック
IR spectroscopy: suitable
直径×厚み
25 mm × 2 mm
透過率
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
屈折率
n/D 1.53 (at 2 μm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
カットされ研磨された高品質のクリスタルウィンドウ。
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)