Merck
HPLCによるエネルギードリンクの分析、Ascentis Express RP-AmideおよびUV検出使用
HPLCによるエネルギードリンクの分析、Ascentis Express RP-AmideおよびUV検出使用 application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
カフェイン
Sigma Reference Standard, vial of 250 mg
ソルビン酸
99.0-101.0% anhydrous basis
ピリドキシン塩酸塩(B6)
analytical standard
Nicotinamide (Niacinamide)
analytical standard
リボフラビン (B2)
analytical standard
安息香酸
2000 μg/mL in dichloromethane, analytical standard
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express RP-アミド, 2.7 μm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53916-U)
mobile phase
[A] water with 0.1% TFA; [B] acetonitrile with 0.1% TFA
flow rate
0.6 mL/min
pressure
1146 psi (79 bar)
column temp.
35 °C
detector
UV, 254 nm
injection
2 μL
sample
Energy Drink Diluted 1:9 in acetonitrile
詳細
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express RP-Amide for the efficient separation of common drink additives used in caffeinated energy drinks.