HPLCによるクレンブテロールエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® T2
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
LC-MSによるラッ結晶中のクレンブテロールの分析、Astec® CHIROBIOTIC®" T、リン脂質除去処理、HybridSPE®"-Phospholipid使用
application for SPE, application for LC-MS分析カラム
column
CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase
0.1 wt% ammonium trifluoroacetic acid in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm