安全性情報
16024AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® T2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
T2 キラル固定相カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
Astec® CHIROBIOTIC® T2 キラル HPLC カラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L63
詳細
HPLC column
製品種目
Astec®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Astec®
パラメーター
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
Matrix
high-purity silica gel particle platform
fully porous particle
粒径
5 μm
ポアサイズ
200 Å
動作pH範囲
3.8-6.8
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CHIROBIOTIC®TとT2は、キラルセレクターとしてテイコプラニンを備えています。これらは、多くの種類の分子、特に誘導体化されていないα、β、γ、および環状アミノ酸、N-誘導体化アミノ酸、ヒドロキシカルボン酸、カルボン酸とフェノールを含む酸性化合物、小ペプチド、中性芳香族検体、環状芳香族、および脂肪族アミンに独特な選択性を備えています。一般にキラルクラウンエーテルまたはリガンド交換タイプのCSPで得られる分離はCHIROBIOTIC® TおよびT2でも可能ですが、水-アルコールのようなはるかに単純な移動相で可能です。さらに、既知のベータブロッカー(アミノアルコール)のすべてとジヒドロクマリンが分割されました。CHIROBIOTIC®TとT2は結合の化学的性質と支持粒子の細孔径が異なるため、選択性と調製容量に違いがあります。
  • 結合相:テイコプラニン
  • 動作するpH範囲:3.8~6.8
  • 粒径:5、10、または16 μm
  • 細孔径:100 Å (CHIROBIOTIC® T) または200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
アプリケーション
  • 大環状糖ペプチドベース相における 2-アミノモノおよびジヒドロキシシクロペンタンカルボン酸および 2-アミノジヒドロキシシクロヘキサンカルボン酸の高性能液体クロマトグラフィーによるエナンチオ分離:この研究では、さまざまなアミノ酸のエナンチオ分離に Astec® CHIROBIOTIC T2 キラル HPLC カラムを使用しています。この研究では、複雑なキラル分子の分離におけるカラム′の有効性が強調されており、化学および製薬研究におけるアミノ酸および関連化合物の分析への応用が示されています(Berkecz et al., 2009)。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に最適な LiChropur 試薬を見つけてください
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
16024AST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David H Mast et al.
ACS chemical biology, 15(1), 272-281 (2019-12-27)
d-Amino acid-containing peptides (DAACPs) make up a class of post-translationally modified peptides in animals that play important roles as cell-to-cell signaling molecules. Despite the functional importance of l- to d-residue isomerization, little is known about its prevalence, mostly due to
Chromatographic Separations and Analysis: Macrocyclic Glycopeptide Chiral Stationary Phases
Berthod, A.
Comprehensive Chirality, 8, 227-262 (2012)
Chromatography Liquid Chiral Separations
Xiao, T.L., et al.
Encyclopedia of Separation Science, 1-15 (2000)
Ping Sun et al.
Journal of molecular structure, 890(1-3), 75-80 (2008-11-12)
A high performance liquid chromatographic method using macrocyclic glycopeptide chiral stationary phases (CSPs) was used to separate enantiomers of seven ruthenium(II) polypyridyl complexes. Among the five different CSPs, the Chirobiotic T2 was most effective and baseline separated all complexes. All
Chris Hamman et al.
Journal of chromatography. A, 1305, 310-319 (2013-07-31)
A rapid screening method to identify the best conditions for chiral separations is described. We analyzed a representative set of 80 racemic compounds against 25 different chiral stationary phases with three different mobile phases to identify the combination of columns