Merck
LC/MS Analysis of Conjugated Bile Acids on Ascentis® Express C18
LC/MS Analysis of Conjugated Bile Acids on Ascentis® Express C18 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express C18, 2.7 µm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
タウロコール酸 ナトリウム塩 水和物
≥95% (HPLC)
グリコケノデオキシコール酸ナトリウム
タウロケノデオキシコール酸ナトリウム
タウロデオキシコール酸ナトリウム 水和物
≥95% (HPLC)
グリココール酸 水和物
synthetic, ≥97% (HPLC)
移動相成分
製品番号
詳細
価格
酢酸アンモニウム
LiChropur, eluent additive for LC-MS
CONDITIONS
column
Ascentis Express C18, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53826-U)
mobile phase
[A] 10 mM ammonium acetate, pH 4 with acetic acid; [B] acetonitrile
gradient
25 to 40% B in 10 min
flow rate
1.0 mL/min (postcolumn split to MS)
column temp.
35 °C
detector
MS, ESI(-), SIR
injection
5 μL
sample
10 mg/L each in mobile phase A