배지 개발
올바른 배지 및 공급 전략 선택
세포주의 성능을 극대화하기 위해 제약 제조업체는 생산 모드에 적합한 올바른 배지를 찾아야 합니다. 예를 들어 관류 시드 트레인 및 바이오리액터 생산에는 최적의 성능을 위한 새로운 배지 제재가 필요합니다.
공급 전략은 영양성분 검사뿐만 아니라 배지 선별 및 최적화의 경험적 데이터를 기반으로 해야 합니다. HTP(높은 처리량) 및 DOE(실험 계획) 접근 방식을 통해 각 특수 공정 및 세포주에 대해 피드 투여량과 타이밍을 결정해야 합니다. 이는 내부적으로 또는 전문가와 협력하여 동시에 스크리닝을 실시할 수 있습니다.
주요 카테고리
당사의 기성품 및 맞춤형 바이오프로세싱 세포 배양 배지(CCM) 제품은 업스트림 mAb, 백신, 유전자/세포 치료 공정의 생산성을 향상시킵니다.
Mobius® 바이오리액터 제품군은 초기 개발부터 상용 제품까지 세포 배양을 위한 일회용 바이오리액터를 제공하며 다양한 규모를 지원합니다.
드라이 파우더 타입 세포 배양 배지의 안전한 취급 및 효율적 배합
드라이 파우더 세포 배양 배지는 배송 및 보관 면에서 많은 이점을 제공합니다. 이러한 장점을 활용하기 위해 드라이 파우더 배지 제제는 높은 수용성과 동질성을 가져야 합니다. 이러한 특성은 최적화된 분쇄 절차와 적절한 제형 기술을 조합하여 달성할 수 있습니다. 또한, 배지는 드라이 파우더 백과 같이 취급하기 편리한 형태의 중량이 정해진 상태로 도착하여 수화 탱크에 직접 연결할 수 있습니다. 따라서 제품 오염 위험을 최소화하여 작업자 및 시설을 보호할 수 있습니다. 특히 혼합 시, 부피가 큰 경우, 특수하게 설계된 일회용 혼합 시스템으로 입자의 분산 및 분해를 관리할 수 있습니다.
HCDC 및 별도 설계된 확장 배지를 통한 시드 트레인 강화
세포 단일 바이알 해동부터 GMP 제조 배치 실행을 위한 세포 확장은 시간과 노동력을 소모하며 개방형 세포 배양 운영이 필요합니다. 첫 번째 시드 트레인 바이오리액터에 공급하는 고농도 세포 해동(HCDC) 방법을 활용하면 전체 공정을 간소화할 수 있습니다. 냉동 용량은 상대적으로 많으므로 바이알보다 일회용 백이 적절합니다. 이렇게 하면 HCDC를 폐쇄형 공정에서 사용할 수 있어 오염 위험이 감소합니다.
시드 트레인 관류는 높은 세포 농도를 달성하기 위한 솔루션이며 최적의 결과를 내기 위한 특별 설계 확장 배지 사용이 권장됩니다. 보다 높은 세포 생물량을 통해 생산 바이오리액터의 시드 접종을 높이거나 시드 트레인의 바이오리액터 수를 줄여 업스트림 풋프린트를 줄입니다. 또한 바이알 해동부터 확장 및 제조까지 이동 중 유입을 줄여 시간이 절약됩니다.
동물성 유래 제품이 아닌 화학적으로 정의된 원소재로 바이러스 오염 위험 절감
오염은 종종 소 혈청이나 트립신과 같은 동물성 유래 성분에서 비롯됩니다. 가능하다면 바이러스 오염의 위험이 높은 원료와 동물성 유래 성분은 화학적으로 정의된 세포 배양 배지 및 동물에서 유래하지 않은 재조합형 보충제와 같은 저위험 대체물로 대체해야 합니다. 이는 규제 공정도 간소화합니다.
아미노산의 불용성 또는 불안정성 극복
필수 아미노산인 티로신과 시스테인은 중성 pH 에서 낮은 용해도(티로신) 및 낮은 안정성(시스테인)으로 인해 업스트림 공정에서 사용될 때 어려움이 있습니다. 유가식 공정을 간소화하고 두 아미노산의 유효 농도를 높이기 위해, 화학적으로 변형된 티로신과 시스테인은 중성 pH 에서 단일 공급 전략을 가능하게 합니다. 이러한 접근법의 다른 이점에는 공급량 저감 및 체적 생산성의 증가가 포함됩니다.
원료 물질의 로트 대 로트 일관성 보장
원료 물질의 일관성이 부족하면 업스트림 공정에 상당한 변화가 생겨 셀 밀도와 생존능력이 예기치 않게 저하되고 궁극적으로 수율이 저하될 수 있습니다. 공정 변동성을 제어하는 능력은 원료 물질에 대한 높은 이해를 통해 향상됩니다. 이는 원료 물질까지 공급망을 추적하고 특성화함으로써 달성할 수 있습니다.
원료 물질 적격성 검사 가속화
현행 규제 및 업계 지침에서는 업스트림 생물 공정에 사용되는 화학물질에 대한 명확한 표준을 정의하지 않습니다. 표준이 마련되지 않은 의약품 제조업체는 효율적인 원료 소싱 및 원료 물질의 적격성 검사를 공급업체에 크게 의존하고 있습니다. 그러나 통상적으로 설문지와 별도 진술을 통해 원료 정보를 수집하는 일정은 종종 몇 주가 소요될 정도로 깁니다. 결과적으로 제조업체는 엄격한 표준에 따라 원료 물질을 제공하고 원료 물질의 검증, 위험 평가, 제조 공정의 최적화 작업 시에 제약 제조업체의 정보 요구사항을 충족하는 포괄적 문서 패키지를 지원할 수 있는 공급 파트너를 찾게 됩니다.
더 많은 관련 자료와 프로토콜을 찾아보세요.
관련 제품 자료
- mAbsizer™ Calculator
mAb Expression, Purification, and Formulation
- Tech Brief: Lay the Proper Foundation for Upstream Success
You need speed, quality and regulatory compliance for development of your upstream processes.
- White Paper: Turnkey Solutions to Improve Cell Culture Performance
This whitepaper describes two turnkey upstream solutions that can be applied to improve the performance of monoclonal antibody (mAb) production clones and set the stage for a successful manufacturing process.
- Application Note: Improving Fed-batch Yields by Combining EX-CELL® Advanced and Cellvento® Cell Culture Media Portfolios
This application note provides guidance and options for improving culture yield with off-the-shelf catalog products.
- Flyer: Media Selection Guide
Our brands brands offer a comprehensive range of off-the-shelf products to support all of your CHO production processes.
- White Paper: Optimizing Media Feed Strategies for Cellvento® CHO Media Platform
- Flyer: Cellvento® and EX-CELL Feed Mixing Protocol
- Application note: Process guidance Cellvento® 4CHO Fed-batch Medium
- White paper: Strategies for Upstream Intensification
- White Paper: A Cost Analysis and Evaluation of Perfused Seed Train Scenarios Through Process Modeling
- White Paper: Seed Train Intensification Using High Cell Density Cryopreservation and Specially-designed Expansion Medium
- White Paper: Upstream Intensification – Enabling Perfusion Processes with Cell Retention Technologies
- White Paper: Guidelines for Developing a High Cell Density Cryopreservation Process
- Application Note: Preparing CHO Cells for Higher Productivity by Optimizing a Perfused Seed Train
- White Paper: Mitigating Risks Associated with Cell Culture Media Preparation and Handling
- Article: Innovative Chemicals for Process Intensification in Cell Culture Media
- White Paper: Identifying Appropriate-quality Raw Materials in an Evolving Regulatory Environment
- eBook - Cell Culture Media – Supply Robustness and Control
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 [email protected]
또는 전화 +1 (800) 244-1173
추가 지원
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 계산기 및 앱
웹 툴박스 - 분석 화학, 생명과학, 화학 합성 및 재료 과학을 위한 과학 연구 도구 및 리소스.
- Customer Support Request
씨그마 알드리치의 주문, 제품, 계정 및 웹사이트에 대해 궁금하신 부분을 확인할 수 있습니다
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
워크플로
세포주 개발
관심있는 생물학적 특성을 생산할 수 있는 단일 세포 클론을 선택하여 개발이 시작되고, 그 다음 안정적이고 생산적이며 확장 가능한 클론을 선별하게 됩니다
바이오리액터 생산
업스트림 플랫폼 선택에는 바이오리액터 및 혼합기의 확장성과 품질 관리를 포함한 다양한 사항을 고려해야 합니다
단클론 항체 제조
단클론 항체 제조는 mAb 기반 면역 치료제를 생산하는 데 사용되는 고도로 정형화된 접근 방식입니다. 빠른 시장 진입 및 비용 절감 문제를 충족시키면서 고농도 치료제 및 공정 안전성을 보장하기 위해서는 모든 단계에서 강력하고 확장 가능한 공정 솔루션이 요구됩니다.