주요 문서
105023
Sigma-Aldrich
Bromomaleic anhydride
97%
동의어(들):
3-Bromo-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 3-Bromo-2,5-furandione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4HBrO3
CAS Number:
Molecular Weight:
176.95
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.54 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
density
1.905 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrC1=CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C4HBrO3/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
InChI key
YPRMWCKXOZFJGF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)