주요 문서
111058
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-heptene
97%
동의어(들):
2-Methyl-1-heptene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4C(CH3)=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
112.21
Beilstein:
1733419
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor pressure
38 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
117-120 °C (lit.)
density
0.713 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC(C)=C
InChI
1S/C8H16/c1-4-5-6-7-8(2)3/h2,4-7H2,1,3H3
InChI key
RCBGGJURENJHKV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Methyl-1-heptene was used to study the epoxidation of olefins with H2O2; where ionic liquid ( e.g. 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate) was an activator and Keggin polyoxometalate [bmim]3PW12O40 was the catalyst.
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
50.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
10 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Liu L, et al.
New. J. Chem., 32(2), 283-289 (2008)