product name
Methanol, anhydrous, 99.8%
Grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
분석
99.8%
형태
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
기술
tissue processing: suitable
불순물
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
증발 잔류물
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Used for the synthesis and purification of pyocyanin, spectrophotometric estimation of pyocyanin concentration, and the calculation of pyocyanin molar concentration using spectrophotometer absorption data.
- Used as a component of staining solution used in karyotyping.
- Used as a component of staining solution to stain cell colonies in colony formation assay.
포장
기타 정보
법적 정보
관련 제품
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
스플래시 보호용 추천 장갑
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
한 물질이 다른 물질에 대해서 용해되어 균일한 용액을 형성하면 혼화성이 있다고 말합니다. 일반적인 실험실 용매에 대한 혼화성 표를 즐겨찾기에 추가하거나 다운로드하세요.