제품명
Methanol, BioReagent, ≥99.93%
vapor density
1.11 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
설명
gradient analysis <= 0.005 254nm
제품 라인
BioReagent
분석
≥99.93%
양식
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
불순물
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% (water)
증발 잔류물
<0.0003%
색상
APHA: <10
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
solubility
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV 흡수
λ: 203 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.60
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
형식
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
제조 메모
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup