추천 제품
Grade
anhydrous
Quality Level
Agency
suitable for EPA 1613
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
6.86 psi ( 20 °C)
분석
≥99.8%
형태
liquid
autoignition temp.
1223 °F
포함
40-150 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
기술
gas chromatography (GC): suitable
불순물
≤0.001% water
≤0.005% water (100 mL pkg)
증발 잔류물
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
포장
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
한 물질이 다른 물질에 대해서 용해되어 균일한 용액을 형성하면 혼화성이 있다고 말합니다. 일반적인 실험실 용매에 대한 혼화성 표를 즐겨찾기에 추가하거나 다운로드하세요.
관련 콘텐츠
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.