주요 문서
112860
Sigma-Aldrich
4′-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
99%
동의어(들):
4-Chloro-α,α,α-trifluoroacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4COCF3
CAS Number:
Molecular Weight:
208.56
Beilstein:
1955904
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
99%
Quality Level
분석
99%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
bp
180-183 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
density
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
fluoro
ketone
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
InChI key
DYPQUENOGZXOGE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
4′-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone forms a 1:2 complex with alpha-cyclodextrin.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)