주요 문서
115851
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3-dimethylbenzene
98%
동의어(들):
2-Bromo-m-xylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H3Br
CAS Number:
Molecular Weight:
185.06
Beilstein:
1929780
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
density
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Cc1cccc(C)c1Br
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
InChI key
MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
2-Bromo-1,3-dimethylbenzene has been used to prepare 2,2′,4,6,6′-pentamethylbiphenyl.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
165.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
74 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Andreas Schmidt et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(17), 2995-2997 (2010-04-14)
The catalyst system consisting of 3,3'-(3,4-bis(dichloro-methylene)cyclobut-1-ene-1,2-diyl)bis(1-methyl-1H-imidazolium) bis(tetrafluoroborate), Pd(OAc)(2) and NaOtBu in toluene proved to be very effective for a broad variety of Suzuki-Miyaura reactions at room temperature. It is also suited for the synthesis of sterically hindered compounds including 2,6-di-tert-butyl-2'-substituted