주요 문서
719838
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,6-diisopropylbenzene
95%
동의어(들):
2,6-Diisopropylbromobenzene, 2,6-Diisopropylphenyl bromide, 2-Bromo-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, 2-Bromo-1,3-diisopropylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H17Br
CAS Number:
Molecular Weight:
241.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.532
density
1.171 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1Br
InChI
1S/C12H17Br/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,1-4H3
InChI key
QEOQKWIURDCGIJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
210.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98.9 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)