주요 문서
731749
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
동의어(들):
Bromo[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]magnesium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H23BrMg
Molecular Weight:
307.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solution
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
0.5 M in THF
density
0.949 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)c1cc(C(C)C)c([Mg]Br)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C15H23.BrH.Mg/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)9-15(8-13)12(5)6;;/h7-8,10-12H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
LXUAJPDGIIDXFR-UHFFFAOYSA-M
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-22.0 °F
Flash Point (°C)
-30 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)