주요 문서
116327
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylpyridine
98%
동의어(들):
2-Chloro-4-picoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6ClN
CAS Number:
Molecular Weight:
127.57
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
density
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
Cc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
MZVSTDHRRYQFGI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-Chloro-4-methylpyridine (2-Chloro-4-picoline) reacts with 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid to form 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methylpyridine by palladium-catalyzed cross-coupling reaction.
2-Chloro-4-picoline (2-Chloro-4-methylpyridine) has been used in the determination of gas-phase basicity of several relatively small organic molecules that are used in the MALDI.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Barylyuk K, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(5), 1962-1969 (2012)
Ionkin AS, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 692(22), 4809-4827 (2007)