주요 문서
116637
Sigma-Aldrich
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
98%
동의어(들):
4-Aminophenyl benzyl ether hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OC6H4NH2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
235.71
Beilstein:
3633307
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
mp
228 °C (dec.) (lit.)
작용기
phenyl
SMILES string
Cl.Nc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H13NO.ClH/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10,14H2;1H
InChI key
KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
4-(benzyloxy)aniline hydrochloride can be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)