주요 문서
731080
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-methoxyaniline
97%
동의어(들):
3-Fluoro-2-methoxybenzenamine, 3-Fluoro-2-methoxyphenylamine, 3-Fluoro-o-anisidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(OCH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
141.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
97%
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.531
density
1.172 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
SMILES string
COc1c(N)cccc1F
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
RCYMPYMITUEHOJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F
Flash Point (°C)
100 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)