주요 문서
15295
Sigma-Aldrich
Boc-7-Ahp-OH
≥99.0% (T)
동의어(들):
7-(Boc-amino)enanthic acid, 7-(Boc-amino)heptanoic acid, Boc-7-aminoheptanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H23NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
245.32
Beilstein:
2050867
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (T)
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
56-60 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8-10(14)15/h4-9H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI key
HJENAZQPOGVAEK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)